tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318067-1G
OR318067-5G
APOSOR318067-1GEA
12570
CZK
APOSOR318067-1G
APOSOR318067-5G
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11041017 CAS číslo: 301180-05-2 |