Tisk…
3-Imidazol-1-ylphenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318066-1G OR318066-10G OR318066-5G
APOSOR318066-1GEA 0 CZK
APOSOR318066-1G APOSOR318066-10G APOSOR318066-5G
3-Imidazol-1-ylphenylamine
3-Imidazol-1-ylphenylamine
Vzorec: C₉H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258808
CAS číslo: 112677-67-5