Tisk…
2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318064-1G OR318064-10G OR318064-5G
APOSOR318064-1GEA 11250 CZK
APOSOR318064-1G APOSOR318064-10G APOSOR318064-5G
2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine 95+%
2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine
Vzorec: C₉H₁₉N₃O
MW: 185,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258788
CAS číslo: 928003-92-3