Tisk…
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318062-1G OR318062-25G OR318062-5G
APOSOR318062-1GEA 7770 CZK
APOSOR318062-1G APOSOR318062-25G APOSOR318062-5G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09938405
CAS číslo: 905986-94-9