Tisk…
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318059-10G OR318059-5G
APOSOR318059-10GEA 2570 CZK
APOSOR318059-10G APOSOR318059-5G
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04557869
CAS číslo: 3000-75-7