Tisk…
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318056-1G OR318056-25G OR318056-5G
APOSOR318056-1GEA 6680 CZK
APOSOR318056-1G APOSOR318056-25G APOSOR318056-5G
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid 95+%
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052311
CAS číslo: 875256-49-8