Tisk…
Ethyl-4-ethoxy-3-nitrobenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318054-1G OR318054-10G OR318054-5G
APOSOR318054-1GEA 4530 CZK
APOSOR318054-1G APOSOR318054-10G APOSOR318054-5G
Ethyl-4-ethoxy-3-nitrobenzoate 95+%
Ethyl-4-ethoxy-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08692632
CAS číslo: 937625-32-6