Tisk…
2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318053-1G OR318053-5G
APOSOR318053-1GEA 9920 CZK
APOSOR318053-1G APOSOR318053-5G
2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid 95+%
2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid
Vzorec: C₁₈H₂₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03645391
CAS číslo: 887432-93-1