Tisk…
Ethyl 2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318049-1G OR318049-10G OR318049-5G
APOSOR318049-1GEA 7770 CZK
APOSOR318049-1G APOSOR318049-10G APOSOR318049-5G
Ethyl 2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁IO₃
MW: 306.1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659701
CAS číslo: 90888-04-3