Tisk…
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318048-1G OR318048-5G
APOSOR318048-1GEA 25430 CZK
APOSOR318048-1G APOSOR318048-5G
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole
Vzorec: C₁₃H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275975
CAS číslo: 57880-12-3