Tisk…
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318047-1G OR318047-5G OR318047-25G
APOSOR318047-1GEA 1210 CZK
APOSOR318047-1G APOSOR318047-5G APOSOR318047-25G
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole
Vzorec: C₁₃H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052309
CAS číslo: 1049676-92-7