Tisk…
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR318045-1G OR318045-10G OR318045-5G
APOSOR318045-1GEA 6680 CZK
APOSOR318045-1G APOSOR318045-10G APOSOR318045-5G
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
Vzorec: C₁₇H₁₂N₄
MW: 272,31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01936757
CAS číslo: 849924-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III