Tisk…
Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318042-1G OR318042-5G
APOSOR318042-1GEA 16870 CZK
APOSOR318042-1G APOSOR318042-5G
Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate 95+%
Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂O₂
MW: 242,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863220
CAS číslo: 954227-12-4