Tisk…
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318039-1G OR318039-5G OR318039-10G
APOSOR318039-1GEA 15150 CZK
APOSOR318039-1G APOSOR318039-5G APOSOR318039-10G
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Vzorec: C₁₄H₉ClN₄
MW: 268.71 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10688276
CAS číslo: 1001915-28-1