Tisk…
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318038-1G OR318038-5G
APOSOR318038-1GEA 17690 CZK
APOSOR318038-1G APOSOR318038-5G
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline 95+%
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline
Vzorec: C₁₁H₈N₂
Bod tání: 102…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00214439
CAS číslo: 233-88-5