Tisk…
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
OR318035-1G OR318035-5G
APOSOR318035-1GEA 3190 CZK
APOSOR318035-1G APOSOR318035-5G
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249,31 g/mol
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275037
CAS číslo: 216064-48-1