Tisk…

5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR318031-1G
APOSOR318031-1GEA 2360 CZK
APOSOR318031-1G
5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 95+%
5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03820046
CAS číslo: 35431-26-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR