Tisk…
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Deazaguanine
OR318028-1G OR318028-25G OR318028-5G
APOSOR318028-1GEA 1490 CZK
APOSOR318028-1G APOSOR318028-25G APOSOR318028-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Vzorec: C₆H₆N₄O
MW: 150.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033259
CAS číslo: 7355-55-7