Tisk…
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318027-1G OR318027-5G
APOSOR318027-1GEA 9060 CZK
APOSOR318027-1G APOSOR318027-5G
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₆S₂
MW: 306,36 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10688275
CAS číslo: 1040682-15-2