3-Hydroxythiophene-2-carboxamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR318023-1G
OR318023-10G
OR318023-5G
APOSOR318023-1GEA
5560
CZK
APOSOR318023-1G
APOSOR318023-10G
APOSOR318023-5G
3-Hydroxythiophene-2-carboxamide 95+%
3-Hydroxythiophene-2-carboxamide
Vzorec:
C₅H₅NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09057756 CAS číslo: 57059-24-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)