Tisk…
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318022-1G OR318022-10G OR318022-5G
APOSOR318022-1GEA 3150 CZK
APOSOR318022-1G APOSOR318022-10G APOSOR318022-5G
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275034
CAS číslo: 158984-83-9