2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR318020-1G
OR318020-25G
OR318020-5G
APOSOR318020-1GEA
5920
CZK
APOSOR318020-1G
APOSOR318020-25G
APOSOR318020-5G
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile
Vzorec:
C₉H₁₀N₂S Bod tání: 276 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00052657 CAS číslo: 128917-84-0 |