Tisk…
4-tert-Butoxybenzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318017-1G OR318017-25G OR318017-5G
APOSOR318017-1GEA 1070 CZK
APOSOR318017-1G APOSOR318017-25G APOSOR318017-5G
4-tert-Butoxybenzoic acid 95+%
4-tert-Butoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082602
CAS číslo: 13205-47-5