6-Aminochromen-2-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318015-1G
OR318015-25G
OR318015-5G
APOSOR318015-1GEA
2570
CZK
APOSOR318015-1G
APOSOR318015-25G
APOSOR318015-5G
6-Aminochromen-2-one 95+%
6-Aminochromen-2-one
Vzorec:
C₉H₇NO₂ MW: 161.16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00115435 CAS číslo: 14415-44-2 |