Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde
OR318013-1G
OR318013-5G
OR318013-10G
APOSOR318013-1GEA
11680
CZK
APOSOR318013-1G
APOSOR318013-5G
APOSOR318013-10G
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₈H₆N₂O MW: 146.1460 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06739247 CAS číslo: 118000-43-4 |