Tisk…
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318012-25G OR318012-5G
APOSOR318012-25GEA 12140 CZK
APOSOR318012-25G APOSOR318012-5G
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08700607
CAS číslo: 92945-27-2