Tisk…
4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318009-1G OR318009-10G OR318009-5G
APOSOR318009-1GEA 13300 CZK
APOSOR318009-1G APOSOR318009-10G APOSOR318009-5G
4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₃H₁₂ClN₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202984
CAS číslo: 388572-68-7