Tisk…
4-Chloro-7-cyclohexyl-6,7-dihydro-2-(methylthio)-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318008-1G OR318008-10G OR318008-5G
APOSOR318008-1GEA 15050 CZK
APOSOR318008-1G APOSOR318008-10G APOSOR318008-5G
4-Chloro-7-cyclohexyl-6,7-dihydro-2-(methylthio)-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
4-Chloro-7-cyclohexyl-6,7-dihydro-2-(methylthio)-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₃H₁₈ClN₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202983
CAS číslo: 388572-67-6