Tisk…
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-aminopropyl(ethyl)carbamate
OR318006-1G OR318006-5G
APOSOR318006-1GEA 7080 CZK
APOSOR318006-1G APOSOR318006-5G
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052322
CAS číslo: 273409-54-4