Tisk…
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318005-1G OR318005-10G OR318005-5G
APOSOR318005-1GEA 10880 CZK
APOSOR318005-1G APOSOR318005-10G APOSOR318005-5G
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid
Vzorec: C₉H₉NO₃
Bod tání: 270…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10688269
CAS číslo: 23754-45-2