Tisk…
tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318003-1G OR318003-10G OR318003-5G
APOSOR318003-1GEA 6780 CZK
APOSOR318003-1G APOSOR318003-10G APOSOR318003-5G
tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂O₃
MW: 278.35 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10688278
CAS číslo: 1040682-30-1