Tisk…
5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318001-1G OR318001-5G OR318001-10G
APOSOR318001-1GEA 6450 CZK
APOSOR318001-1G APOSOR318001-5G APOSOR318001-10G
5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10688267
CAS číslo: 367501-41-5