Tisk…
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318000-1G OR318000-10G OR318000-5G
APOSOR318000-1GEA 5920 CZK
APOSOR318000-1G APOSOR318000-10G APOSOR318000-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Bod tání: 184…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03647018
CAS číslo: 111016-47-8