Tisk…
1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3179-100G OR3179-25G OR3179-5G
APOSOR3179-100GEA 5230 CZK
APOSOR3179-100G APOSOR3179-25G APOSOR3179-5G
1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
1-Bromo-5-nitronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156397
CAS číslo: 5328-76-7