Tisk…
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
OR3176-1G OR3176-25G OR3176-5G
APOSOR3176-1GEA 622 CZK
APOSOR3176-1G APOSOR3176-25G APOSOR3176-5G
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078268
CAS číslo: 4928-87-4