Tisk…

1-Jódbutan

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1-Butyl iodide

OR3174-100G OR3174-500G
APOSOR3174-100GEA 2070 CZK
APOSOR3174-100G APOSOR3174-500G
1-Jódbutan
1-Jódbutan
Vzorec: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Bod varu: 130…131 °C
Bod tání: –103 °C
Hustota: 1,617 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001098
CAS číslo: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR