Tisk…
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317325-1G OR317325-5G
APOSOR317325-1GEA 2070 CZK
APOSOR317325-1G APOSOR317325-5G
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Vzorec: C₇H₅BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406103
CAS číslo: 1086064-49-4