Tisk…
3-Ethyl-3-oxetanemethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR317261-100G OR317261-25G OR317261-500G
APOSOR317261-100GEA 705 CZK
APOSOR317261-100G APOSOR317261-25G APOSOR317261-500G
3-Ethyl-3-oxetanemethanol 97%
3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 96 °C/4mmHg
Hustota: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190143
CAS číslo: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0