Tisk…
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317256-1G OR317256-250MG
APOSOR317256-1GEA 7110 CZK
APOSOR317256-1G APOSOR317256-250MG
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 97%
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Vzorec: C₁₂H₂₀N₂O₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22373634
CAS číslo: 1380571-72-1