4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-(p-toluenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR317249-10G
OR317249-1G
OR317249-5G
APOSOR317249-10GEA
16340
CZK
APOSOR317249-10G
APOSOR317249-1G
APOSOR317249-5G
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec:
C₁₃H₁₀ClN₃O₂S MW: 307,7600 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09907939 CAS číslo: 479633-63-1 |