Tisk…
Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR317235-1G OR317235-5G
APOSOR317235-1GEA 612 CZK
APOSOR317235-1G APOSOR317235-5G
Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11616049
CAS číslo: 158602-35-8