Tisk…
3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317233-1G OR317233-250MG OR317233-5G
APOSOR317233-1GEA 10350 CZK
APOSOR317233-1G APOSOR317233-250MG APOSOR317233-5G
3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
Vzorec: C₉H₂₁NOSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20662828
CAS číslo: 875340-81-1