Tisk…
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317227-1G OR317227-5G
APOSOR317227-1GEA 4530 CZK
APOSOR317227-1G APOSOR317227-5G
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861757
CAS číslo: 162698-26-2