Tisk…
1,6-Diiodohexane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3172-100G OR3172-25G
APOSOR3172-100GEA 2490 CZK
APOSOR3172-100G APOSOR3172-25G
1,6-Diiodohexane 98%
1,6-Diiodohexane
Vzorec: C₆H₁₂I₂
Bod varu: 141…142 °C/10mmHg
Bod tání: 44478 °C
Hustota: 2,052 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001103
CAS číslo: 629-09-4
EINECS: 211-073-5