Tisk…
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol, (R)-1-Boc-2-azetidinemethanol
OR317182-1G OR317182-250MG
APOSOR317182-1GEA 6420 CZK
APOSOR317182-1G APOSOR317182-250MG
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03790937
CAS číslo: 161511-90-6