Tisk…
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-1-Boc-2-Azetidinemethanol, (S)-1-Boc-2-azetidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol
OR317181-1G OR317181-5G
APOSOR317181-1GEA 3380 CZK
APOSOR317181-1G APOSOR317181-5G
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,2362 g/mol
Hustota: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093620
CAS číslo: 161511-85-9