tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
OR317165-1G
OR317165-5G
APOSOR317165-1GEA
1950
CZK
APOSOR317165-1G
APOSOR317165-5G
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Vzorec:
C₁₂H₂₃ClN₂O₂ MW: 262,7762 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185086 CAS číslo: 1023301-84-9 |