Tisk…
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317164-5G
APOSOR317164-5GEA 2900 CZK
APOSOR317164-5G
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Vzorec: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16556174
CAS číslo: 253176-93-1