Tisk…
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-(2-methoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317161-1G OR317161-25G OR317161-5G
APOSOR317161-1GEA 2110 CZK
APOSOR317161-1G APOSOR317161-25G APOSOR317161-5G
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11559001
CAS číslo: 497160-14-2