Tisk…
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminoazetidine, N1-CBZ-protected, 1-Cbz-3-Aminoazetidine
OR317158-1G OR317158-5G
APOSOR317158-1GEA 2240 CZK
APOSOR317158-1G APOSOR317158-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772068
CAS číslo: 112257-20-2